missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/7090R), HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18301837 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18301837 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18301837 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314268H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

beta-III Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta-III Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène beta-III Tubulin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TUBB3/7090R
Conjugué HRP
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509 )
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10381
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.