missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-NGF Antibody (fulranumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-28094CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
beta-NGF Monoclonal antibody specifically detects beta-NGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| beta-NGF | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Beta nerve growth factor precursor, beta-nerve growth factor, Beta-NGF, HSAN5, MGC161426, nerve growth factor (beta polypeptide), nerve growth factor, beta subunit, NGFBMGC161428 | |
| NGF/ bNGF | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Neuroscience | |
| 4803 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| fulranumab | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu