Learn More
Fisherbrand™ Écrans de radioprotection bêta
Idéales pour la protection contre les rayons bêta, les écrans de protection Fisherbrand™ sont fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec une base incurvée de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou avec une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous paillasse.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.07
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Bêta – Petit angle fixe de 45° – Base plate 30 x 45 cm, base 30 x 30 cm
- Idéal pour la protection contre les rayonnements bêta
Spécification
Petit angle fixe de 45deg; | |
Base plate | |
Écran de radioprotection bêta | |
455 x 300 x 150 mm |