Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaBasic™ 18
Les cartouches de garde Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Marque:  Thermo Scientific™ 71503-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10197984
  • 456.95€ / 4 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
  • Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
  • Taille des pores de 150 Å pour les petites molécules, les peptides et les digestions trypsiques de protéines
  • Stabilité aux pH exceptionnelle
Matériel nécessaire :
Monture Thermo Scientific Uniguard™ à couplage direct ou indépendante, vendue séparément.
Spécification
Spécification
13%
3 μm
150 Å
2,1 mm
oui
Beta
2 - 12
10mm
200
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
L1