Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaBasic™ 18
Les cartouches de garde Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
297.00€ - 456.95€
Spécification
Taux de carbone | 13% |
---|---|
pH | 2 - 12 |
Longueur (métrique) | 10mm |
Porosité | 150 Å |
Surface spécifique | 200 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10197984
|
Thermo Scientific™
71503-012101 |
2,1 mm | 10mm | 3 μm |
456.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11582841
|
Thermo Scientific™
71503-014001 |
4 mm | 10mm | 3 μm |
456.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11592841
|
Thermo Scientific™
71505-014001 |
4 mm | 10mm | 5 μm |
411.13€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10419634
|
Thermo Scientific™
71505-012101 |
2,1 mm | 10mm | 5µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10438094
|
Thermo Scientific™
71505-013001 |
3 mm | 10mm | 5µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11572841
|
Thermo Scientific™
71503-013001 |
3 mm | 10mm | 3µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
- Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
- 150 Åde porosité pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
Spécification
13% | |
10mm | |
200 | |
oui |
2 - 12 | |
150 Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L1 |