Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 8 Javelin
Excellent premier choix pour les composés généralement jugés difficiles à analyser
419.00€ - 491.93€
Spécification
Taux de carbone | 7 % |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 150 Å |
Surface spécifique | 200°m2/g |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11583241
|
Thermo Scientific™
71405-012106 |
2,1 mm | 10 mm |
491.93€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11503251
|
Thermo Scientific™
71405-022106 |
2,1mm | 20 mm |
491.93€
4 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11523251
|
Thermo Scientific™
71405-024006 |
4 mm | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spécification
7 % | |
5 μm | |
200°m2/g | |
Colonne HPLC analytique | |
Non |
2 à 8 | |
150 Å | |
Colonne HPLC | |
BetaBasic 8 | |
L7 |