Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BetaSil™ Phényl/Hexyl, granulométrie de 3 μm
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
Marque: Thermo Scientific™ 73003-154630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et densité de greffage élevées
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
Betasil™ Phényl/Hexyl | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
150mm | |
2 - 9 | |
L11 | |
Beta | |
11 % | |
Oui |