Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC en silice BetaSil™, granulométrie de 5 µm
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Marque: Thermo Scientific™ 70005-254630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
- 100 Å de silice de haute pureté
- Utilisées pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles.Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 7,5 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
Phase normale | |
Phase normale |
4,6 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Silice | |
Silice sphérique, entièrement poreuse | |
S/O |