missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHA9 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Code produit 18253059 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18253059 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18253059 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2827490.1ML

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

BHLHA9 Polyclonal specifically detects BHLHA9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BHLHA9
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS, 2% Sucrose
Alias de gène Basic Helix-Loop-Helix Family, Member A9, bHLHa9, BHLHF42, Class A Basic Helix-Loop-Helix Protein 9, Class F Basic Helix-Loop-Helix Factor 42, Class II Basic Helix-Loop-Helix Protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of mouse BHLHA9
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 727857
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.