Learn More
Invitrogen™ Bimagrumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Spécification
Antigène Bimagrumab
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30284065
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
MA558423
100 μg
477.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30283111
Afficher les documents
Invitrogen™
MA558424
1 mg
1204.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Bimagrumab has been used in trials studying the treatment and supportive care of Sarcopenia, Skeletal Muscle, Mechanical Ventilation, Sporadic Inclusion Body Myositis, and Sporadic Inclusion Body Myositis (sIBM), among others.
Spécification
Spécification
Bimagrumab
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
BYM338
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A