Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
Marque: Hirschmann™ 8905919
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Structure des pores grossiers
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
28 mm | |
Orange | |
15-18 mm | |
15 mm | |
10/paquet | |
16 mm |
BIO-SILICO, N19 | |
Bouchon | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture | |
21 mm | |
Silicone |