Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
55.40€ - 77.70€
Spécification
Couleur | Orange |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10057512
|
Hirschmann™
8905915 |
11-14 mm |
55.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186780
|
Hirschmann™
8905919 |
15-18 mm |
64.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10007792
|
Hirschmann™
8905922 |
18 à 21 mm |
77.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure des pores grossiers
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Orange | |
Bouchon | |
10/paquet |
Silicone | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |