Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion totale en PTFE Bio-Temp™
Marque: Alla France™ 5162T051-T-qp
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Thermomètre (sans mercure)• Thermomètre Ever-Safe™
Spécification
Liquide bleu | |
460 mm | |
51°C | |
-1°C à +51°C | |
0,2°C |
Immersion totale | |
Thermomètre Bio-Temp | |
- 1°C | |
±0,6°C |