Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion totale en PTFE Bio-Temp™
137.00€ - 241.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Liquide bleu |
---|---|
Type d’immersion | Immersion totale |
Type de produit | Thermomètre Bio-Temp |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11882522
|
Alla France™
5162T051-T-QP |
-1°C à +51°C |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11892522
|
Alla France™
5172T101-T-QP |
-10°C à +101°C |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermomètre (sans mercure)• Thermomètre Ever-Safe™
Spécification
Liquide bleu | |
Immersion totale | |
Thermomètre Bio-Temp |