missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Thermomètre à immersion totale en PTFE Bio-Temp™

Marque:  Alla France™ 5172T101-T-qp

Code nomenclature Nacres: PB.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11892522

  • 241.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Thermomètre (sans mercure)
• Thermomètre Ever-Safe™
Spécification

Spécification

Liquide bleu
610 mm
101°C
-10°C à +101°C
0,1°C
Immersion totale
Thermomètre Bio-Temp
- 10°C
±0,5°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions