Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec capuche et passe-pouce
194.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : L ; Poitrine : 100-108 cm ; Hauteur : 176-182cm
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Passe-pouce sur le poignet
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Type de produit | Combinaison jetable avec capuche et passe-pouce |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Taille (métrique) de la poitrine | 100 à 108 cm |
Hauteur (métrique) | 176 à 182 cm |