Learn More
Corning™ Flacons à bouchon ventilé en poly-D-lysine BioCoat™
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Marque: Corning™ 356537
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.07000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les produits Corning™ BioCoat™ sont disponibles dans une variété d’options pré-enduites et sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.Spécification
8,45 à 12,84 oz | |
250 à 380 ml | |
Cannelé | |
Erlenmeyer à baffles | |
Stérile | |
75 cm2 |
Caoutchouc de silicone | |
Favorise l’adhérence et la propagation des cellules et améliore la survie des cellules primaires en culture | |
50/Boîte | |
Résine en PTFE | |
Ventilé/Fermé |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.