Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques monocanal Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes.
Marque:  Sartorius™ 720010
285.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 10155221
  • 300.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
  • Large gamme de pipettes avec plages de volumes fixes ou réglables
  • Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
  • Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
  • Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
  • Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
Les modèles Proline Plus sont dotés des caractéristiques suivantes :
  • Codage couleur sur la pipette
  • Entièrement autoclavable, avec seulement 3 pièces à nettoyer
  • Conception plus ergonomique pour une force de pipetage moins élevée
Spécification
Spécification
0,8%
Optifit
1
0,2 à 2,5 μl
Safe-Cone
Choix idéal pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides économique
1 de chaque
Produits chimiques
ISO
Autoclavables
Micropipette
Effacer le volume
Ergonomique
Laboratoire
Oui
Promotions
Prestations de service