Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques monocanal Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes.
282.00€ - 300.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO |
---|---|
Pointes compatibles | Optifit |
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Type de doigt | Ergonomic |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10023571
|
Sartorius™
720080 |
2 à 20 mu;l |
282.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450352
|
Sartorius™
720015 |
0,5 à 10 μl |
282.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758092
|
Sartorius™
720025 |
5 à 50 μl |
282.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10155221
|
Sartorius™
720010 |
0,2 à 2,5 μl |
300.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes fixes ou réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
- Codage couleur sur la pipette
- Entièrement autoclavable, avec seulement 3 pièces à nettoyer
- Conception plus ergonomique pour une force de pipetage moins élevée
Spécification
ISO | |
Autoclavable | |
Ergonomic | |
Chemical |
Optifit | |
1 | |
1 Each |