Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques monocanal Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes.
Marque: Sartorius™ 720015
258.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes fixes ou réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
- Codage couleur sur la pipette
- Entièrement autoclavable, avec seulement 3 pièces à nettoyer
- Conception plus ergonomique pour une force de pipetage moins élevée
Spécification
ISO | |
Autoclavables | |
Micropipette | |
Effacer le volume | |
Ergonomique | |
Laboratoire | |
Oui |
Optifit | |
1 | |
0,5 à 10 μl | |
Safe-Cone | |
Choix idéal pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides économique | |
1 de chaque | |
Produits chimiques |