Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out BIOLiner™
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Marque: Thermo Scientific™ 75003688
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Description
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Informations de commande :Nacelles BIOLiner (75-003-668, jeu de 4) et couvercles de confinement biologique Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, jeu de 4) à commander séparément pour compléter le système. Joints toriques de rechange pour couvercles (75-003-688) et adaptateurs également vendus séparément. Porteurs de microplaques (50-036-70) et couvercles (75-003-689) également disponibles. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
Spécification
Joints toriques de rechange pour couvercles | |
4 x 750 mL | |
3 500 tr/min | |
10,5 cm | |
124 mm | |
90° | |
98 mm |
balançant Bucket | |
2739 x G | |
20 cm | |
13307 | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F | |
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni | |
Oui |