Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre BioMate™ 160 UV/Visible
Effectuez des mesures automatisées des acides nucléiques, des protéines et des cultures de cellules avec le spectrophotomètre UV/Visible Thermo Scientific BioMate 160.
Marque: Thermo Scientific™ 840-301300
Description
Effectuez des mesures quantitatives dans des laboratoires de sciences de la vie avec le spectrophotomètre automatisé et compatible réseau Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-visible. Le spectrophotomètre BioMate 160 offre des méthodes préprogrammées pour le dosage des acides nucléiques et des protéines ainsi que pour les mesures de cultures cellulaires. Forte de son utilisation et de ses performances optimisées, cette plateforme est dotée d’un écran tactile couleur haute résolution, d’une option de mise en réseau Wi-Fi et d’une conception robuste.
Le spectrophotomètre BioMate UV-visible permet d’automatiser les options à haut débit et offre une résistance à la lumière ambiante, ce qui permet d’exécuter des opérations sans couvercle pour une vitesse accrue et une praticité améliorée. Le logiciel comprend des méthodes de sciences de la vie pré-programmées telles que l’A260 (acide nucléique), l’A280 et l’A205 (protéines), des dosages protéiques colorimétriques et l’OD600.
Une gamme complète d’accessoires, comprenant notamment des passeurs et porte-cuves automatiques, un système d’aspiration et des sondes à fibres optiques, a été conçue pour simplifier l’échantillonnage et prendre en charge des mesures à débit élevé et un contrôle de la température.
Caractéristiques :
- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Méthodes de sciences de la vie pré-programmées
- Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
- Résistance à la lumière ambiante pour exécuter des opérations sans le couvercle
- Accessoire Sipper
- Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques
- Capable d’accueillir des cellules avec un trajet optique pouvant aller jusqu’à 100 mm
- (En option) Passeur 8 cuves avec tourelle commutable
- (En option) Passeur 4 cuves (cuves longues)
- (En option) Support thermostaté pour une cuve Peltier (20 °C - 60 °C)
Destiné aux :
- Laboratoires d’enseignement de pointe
- Départements de R&D
- Applications nécessitant un débit élevé ou un contrôle de la température
Spécification
±0,002 A | |
Accepte (en option) : Passeur 8 cuves Passeur 4 cuves (cuves longues) Support de cuve thermostaté Peltier (20-60 °C) Accessoire Sipper Coupleur de sonde en fibre optique | |
Spectrophotomètre UV-visible BioMate 160 avec câble d’alimentation EU | |
Écran tactile couleur 7 po, inclinable et haute définition, 800 x 1280 pixels | |
2 nm | |
(À 500 nm après 1 heure de chauffage) <0,0005 A/h | |
Écran tactile | |
(RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm | |
±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A. | |
–2 A à +3,5 A | |
Imprimante à clipser disponible | |
< 1,0%T 198 nm (KCl) , <0,05%T at 220 nm (NaI), <0,03%T at 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
± 0,2°nm |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
Le port USB-A prend en charge des périphériques de mémoire flash pour le stockage des données et des méthodes Le port USB-A duplex situé sur le côté prend en charge la connexion à un ordinateur Windows™ sur lequel s’exécute le logiciel de contrôle à distance, le clavier et la souris en option. Exportation de données vers le réseau ou le PC par adaptateur USB, Ethernet ou Wi-Fi, disponible Impression par adaptateur USB, Ethernet ou Wi-Fi disponible | |
Photodiodes au silicium doubles | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
190 nm à 1 100 nm | |
Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100-240 volts, 50-60 Hz. | |
Durée de vie typique de > 5 ans, garantie 3 ans | |
Double faisceau | |
–3 A à +5 A | |
±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 et 546 nm | |
Vitesses lentes, moyennes et rapides - jusqu’à 1600 nm/min | |
2 ans en standard avec 1 an d’extension si l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific a lieu dans les 6 mois suivant l’achat | |
0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |