Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Pipettes individuelles
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Les pipettes individuelles permettent une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale, avec une étanchéité absolue.
Marque: Eppendorf™ 0030010043
Informations supplémentaires : Poids : 0.15700kg
Description
- Produit apyrogène et stérile, permettant un usage en PCR, sans ATP ni ADN
- À utiliser dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- Numéro de lot et date d’expiration sur chaque emballage blister
- Un laboratoire indépendant inspecte de manière continue chaque lot de production
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Stérile | |
jaune | |
epT.I.P.S.trade; Pipettes individuelles | |
Biopurtrade; | |
100 pointes, emballés individuellement | |
epT.I.P.S.™ |
Produit non filtré | |
Naturel | |
Autoclavables | |
53 mm | |
Pipettes individuelles | |
Jaune |