Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Pipettes individuelles
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Les pipettes individuelles permettent une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale, avec une étanchéité absolue.
35.30€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavables |
Modèle | epT.I.P.S.trade; Pipettes individuelles |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15851475
|
Eppendorf™
0030010027 |
0,1 à 20 mu;l | 100 pointes, emballés individuellement |
35.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15861475
|
Eppendorf™
0030010043 |
2 à 200 mu;l | 100 pointes, emballés individuellement |
35.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15871475
|
Eppendorf™
0030010060 |
50 à 1000 mu;l | 100 pointes, emballés individuellement |
35.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Produit apyrogène et stérile, permettant un usage en PCR, sans ATP ni ADN
- À utiliser dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- Numéro de lot et date d’expiration sur chaque emballage blister
- Un laboratoire indépendant inspecte de manière continue chaque lot de production
Spécification
Sans filtre | |
Naturel | |
epT.I.P.S.trade; Pipettes individuelles | |
Pipettes individuelles | |
epT.I.P.S.™ |
Stérile | |
Autoclavables | |
Biopurtrade; | |
100 pointes, emballés individuellement |