missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Biotin Antibody (rBTN/8819) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-27043F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Biotin Monoclonal antibody specifically detects Biotin in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),In-situ Hybridization,Immunocytochemistry
Spécification
| Biotin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Vitamin B4 | |
| Biotinylated sheep immunoglobulin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH), Immunocytochemistry | |
| rBTN/8819 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu