missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Antibody (Hyb-8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-34646MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| Hyb-8 | |
| Flow Cytometry | |
| 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H | |
| Biotinylated sheep immunoglobulin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu