Learn More
Biotinidase/BTD Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Code produit 18067017 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18067017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18067017 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297093FR
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Biotinidase/BTD Polyclonal specifically detects Biotinidase/BTD in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Biotinidase/BTD
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène biotinase, biotinidase, EC 3.5.1, EC 3.5.1.12
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Biotinidase/BTD (P43251; Met1-Asp543).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 686
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus