Learn More
BIRC5/Survivin Monoclonal Antibody (OTI2D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA501245S
Description
BIRC5/Survivin Monoclonal antibody specifically detects BIRC5/Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpécification
| BIRC5/Survivin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P05177 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1544 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI2D9 | |
| Unconjugated | |
| Cyp1a2 | |
| AAC-11; AP14; Api4; apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin); baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; EPR-1; Iap4; inhibitor of apoptosis; survivin; survivin variant 3 alpha; survivin40; SVV; TIAP | |
| Full length human recombinant protein of human CYP1A2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.