Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), FITC, R&D Systems™
Code produit 18345171 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18345171 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18345171 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281093F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.25€
    606.90€ / 0.1mL
    Économisez 85.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Birch pollen Bet V1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone BV16
Conjugué FITC
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test This antibody binds to Birch pollen Bet V1.
Espèces cibles Plant
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus