Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Code produit 18411085 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18411085 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18411085 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281093MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.14€
    561.75€ / 0.1mL
    Économisez 67.39€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Birch pollen Bet V1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone BV16
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Plant
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus