Learn More
Uvex Black/Red 85468 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
135.00€
Spécification
Couleur Rouge, Noir
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 18
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17225151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546835
35
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17235151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546836
36
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546837
37
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546838
38
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546839
39
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17275151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546840
40
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17285151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546841
41
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17295151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546842
42
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17205161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546843
43
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17215161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546844
44
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17225161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546845
45
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17235161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546846
46
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546847
47
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546848
48
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546849
49
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17275161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546850
50
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17285161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546851
51
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17295161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546852
52
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-01-2023
Description
Uvex 1 Shoe 8546.8 S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8546.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spécification
Spécification
Rouge, Noir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S1