Learn More
Uvex Black/Red 85469 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
135.00€
Spécification
Couleur Noir, Rouge
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 18
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17205171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546935
35
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17215171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546936
36
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17225171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546937
37
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17235171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546938
38
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546939
39
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546940
40
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546941
41
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17275171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546942
42
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17285171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546943
43
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17295171
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546944
44
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17205181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546945
45
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17215181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546946
46
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17225181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546947
47
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17235181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546948
48
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546949
49
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546950
50
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546951
51
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17275181
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8546952
52
135.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Uvex 1 Shoe 8546.9 S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8546.9
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Rouge
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1