Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
Marque: BRAND™ 32108
26.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07740kg
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
Spécification
Rond | |
Éprouvette graduée | |
Bleu | |
Hexagonale | |
140 mm | |
10 ml | |
Marquage DE, graduations courtes en émail bleu | |
Autoclavables |
±0,1 ml | |
Pour contenir | |
DIN EN ISO 4788 | |
A | |
Verre borosilicaté | |
Certificat de lot | |
0,2 ml | |
0.2 ml |