Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
Marque: BRAND™ 38204
128.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- En verre borosilicaté.
- Le rebord perlé empêche le patinage lorsqu’il est suspendu par une pince.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Numéro de lot et certificat individuel inclus.
- Certificat d’étalonnage Dakks disponible sur demande.
Spécification
DIN EN ISO 1042. Étalonné pour son volume contenu (TC, In). Comprend un certificat DAkkS | |
10 ml | |
NS 10/19 |
Repère supérieur / inférieur : 0,07 ml | |
Verre borosilicaté | |
A |