Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ ETERNA
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA possèdent un bec verseur et un socle hexagonal en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume.
23.40€ - 146.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
Class | A |
Type | Éprouvette graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11824000
|
BRAND™
32754 |
500 ml | 5 ml |
93.80€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893990
|
BRAND™
32720 |
25 ml | 0,5 ml |
24.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11804000
|
BRAND™
32728 |
50 ml | 1 ml |
31.50€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883990
|
BRAND™
32708 |
10 ml | 0,2 ml |
27.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10339710
|
BRAND™
32764 |
2000 ml | 20 ml |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10024070
|
BRAND™
32705 |
5 ml | 0,1 mL |
23.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10742321
|
BRAND™
32762 |
1000 ml | 10 ml |
118.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10657851
|
BRAND™
32738 |
100 ml | 1 ml |
37.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814000
|
BRAND™
32748 |
250 ml | 2 ml |
77.85€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Autoclavables
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Avec bec verseur intégré et base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
Spécification
Hexagonale | |
DIN EN ISO 4788 | |
Éprouvette graduée | |
Rond | |
Certificat de lot |
Pour contenir | |
A | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Autoclavables |