Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure BLAUBRAND™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes de mesure BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ de type 3 de classe AS comprennent des graduations avec marquage DE-M et sont étalonnées pour une distribution totale. Type 3 avec zéro en haut.
Marque:  BRAND™ 27712
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11888261
  • 83.40€ / 12 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Type 3 (zéro en haut)
  • Graduations de marquage DE-M
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
  • Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
0,1 mL
Bouchon en coton
plusmn; 0,030 ml
5 ml