Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure BLAUBRAND™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes de mesure BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ de type 3 de classe AS comprennent des graduations avec marquage DE-M et sont étalonnées pour une distribution totale. Type 3 avec zéro en haut.
71.40€ - 168.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11888261
|
BRAND™
27712 |
5 ml | plusmn; 0,030 ml | 0,1 mL |
83.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11878261
|
BRAND™
27711 |
5 ml | plusmn; 0,030 ml | 0,05 mL |
99.75€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11898281
|
BRAND™
27706 |
1 ml | plusmn; 0,007 ml | 0,01 mL |
72.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11858291
|
BRAND™
27705 |
0,5 ml | plusmn; 0,006 ml | 0,01 mL |
92.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11868291
|
BRAND™
27707 |
1 ml | plusmn; 0,007 ml | 0,1 mL |
72.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11878291
|
BRAND™
27708 |
2 ml | plusmn; 0,010 ml | 0,01 mL |
94.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11888291
|
BRAND™
27709 |
2 ml | plusmn; 0,010 ml | 0,02 mL |
71.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11808301
|
BRAND™
27715 |
25 ml | plusmn; 0,100 ml | 0,1 mL |
87.60€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11898291
|
BRAND™
27714 |
20 ml | plusmn; 0,100 ml | 0,1 mL |
168.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11828311
|
BRAND™
27716 |
50 ml | plusmn; 0,20 ml | 0,5 ml |
168.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3 (zéro en haut)
- Graduations de marquage DE-M
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.