Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure BLAUBRAND™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes de mesure BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ de type 3 de classe AS comprennent des graduations avec marquage DE-M et sont étalonnées pour une distribution totale. Type 3 avec zéro en haut.
Marque: BRAND™ 27706
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3 (zéro en haut)
- Graduations de marquage DE-M
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
0,01 mL | |
plusmn; 0,007 ml | |
1 ml |