Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, Grade BF 3, Disques
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™ , Grade BF 3 , en disques, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-520-150
Informations supplémentaires : Poids : 0.57300kg
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 3 est idéal pour augmenter et maintenir le transport du liquide à partir du tampon et comme réservoir tampon dans les méthodes de transfert capillaire et demi-sec.
Spécification
BF 3 | |
0,76 mm | |
Montée capillaire : 130 mm/10 min, poids : 330 g/m2, 100/boîte |
Disque | |
150 mm |