Learn More
Spectrum™ Labs Bouchons standard en polypropylène bleu
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche
103.02€ - 189.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon standard |
---|---|
Matériau | PP |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon standard |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445979
|
Spectrum™ Labs
142938 |
75 mm |
189.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11425979
|
Spectrum™ Labs
142935 |
23 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche. Les bouchons ordinaires flottent dans l’eau. Ils éliminent le besoin de nouer des nœuds dans la tubulure de dialyse, pratique qui peut nuire à la porosité d’une membrane. Plus légers que l’eau, les bouchons réguliers sont normalement utilisés avec des bouchons lestés ou magnétiques lestés. Fixez un bouchon ordinaire au sommet de la tubulure de dialyse et un bouchon lesté ou magnétique au fond pour un flottement vertical. Ne pas utiliser avec la tubulure à membrane en ester de cellulose. Autoclavables.Spécification
Bouchon standard | |
Autoclavable | |
Bouchon standard | |
Autoclavables | |
10/boîte |
PP | |
PP | |
Bleu | |
0°C à 121°C | |
Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard |