Learn More
Buerkle™ Pincette à usage unique, bleue
La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.
Marque: Buerkle™ 5378-1051
66.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.76900kg
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet donc de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important, particulièrement dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Les forceps jetables conviennent au travail de laboratoire précis et conviennent parfaitement à la préhension, au levage et au déplacement de petits objets tels que des échantillons de tissus fins ou solides
- Les poignées cannelées garantissent également une manipulation optimale et sécurisée avec une grande précision au travail
- Les forceps en plastique léger à usage unique permettent d’alléger la tâche au travail
- Les assistants de laboratoire fabriqués en salle blanche répondent aux normes les plus rigoureuses et évitent la contamination croisée ou les impuretés dans l’échantillon examiné
- Les pinces brucelles de laboratoire conviennent aux applications chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire et aux utilisations scientifiques
- Conditionnement individuel
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Embout pointu / incliné : Les forceps jetables ont des pointes de préhension fines, lisses et incurvées. Différents matériaux peuvent être conservés et traités de manière fiable avec des embouts pointus
- Embout pointu : Les forceps anatomiques ont un embout, cannelé à l’intérieur. Cela permet de saisir les matériaux sensibles de manière fiable
- Embout large : Les forceps jetables ont des extrémités avec un embout large. L’embout large est lisse et émoussé. Il empêche le matériau d’être endommagé lorsqu’il l’est saisi
Spécification
Pointues | |
5,12 in | |
130 mm | |
Stérile |
100 | |
PS | |
Forceps |