Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marque: Keystone Cleanroom Products KCRP-600-0909
Informations supplémentaires : Poids : 8.99550kg
Description
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 8
- Propre - sans cellulose
- Matériau résistant aux déchirures et rayures de 88 g/m²
- Tissu doux et drapable
- La gamme étendue de tailles disponibles signifie moins de coupe
- La barrière hydrophobe permet la stérilisation par gaz, mais empêche la pénétration microbienne et de liquides
- Conditionné sous forme de sachets en poly étiquetés scellés avec numéro de lot et date de fabrication pour une traçabilité complète
- Certificat de conformité envoyé avec chaque expédition
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Emballage pour stérilisation, ultra résistant | |
COC | |
Tissu SMS | |
Oui | |
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in) |
Autoclavable | |
Bleu | |
Non stérile | |
121°C à 125°C |