Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle résistantes aux altérations Defender™ de série BMP™71 - Blanches
Les étiquettes en vinyle inviolable (B-351) sont conçues pour se casser facilement afin de montrer les signes d’altération des produits et d’empêcher le retrait de l’étiquette en un seul morceau.
Marque: Brady™ 114744
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10210kg
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
- À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -40 à 180°F (-40 à 82°C)
Spécification
Non autoclavable | |
Étiquette | |
Blanc | |
Vinyle | |
Étiquette | |
1 | |
500/rouleau | |
1 x 0,5 po (l x H) | |
1 po | |
129,54 mm | |
0,5 in |
ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155 | |
Acrylique, permanent | |
Rouleau | |
Transfert thermique | |
Imprimante d’étiquettes BMP™71 | |
Pas de texte | |
Rectangle | |
0,5 x 1 in | |
1 in | |
1 po | |
0,5 in |