Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle résistantes aux altérations Defender™ de série BMP™71 - Blanches
Les étiquettes en vinyle inviolable (B-351) sont conçues pour se casser facilement afin de montrer les signes d’altération des produits et d’empêcher le retrait de l’étiquette en un seul morceau.
43.45€ - 71.60€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155 |
Description | Étiquette |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11785673
|
Brady™
114744 |
0,5 x 1 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11715653
|
Brady™
114773 |
1 x 2 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11765663
|
Brady™
114967 |
1 x 1,5 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11795653
|
Brady™
114976 |
1,9 x 3 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
- À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -40 à 180°F (-40 à 82°C)
Spécification
Non autoclavable | |
Étiquette | |
Blanc | |
Vinyle | |
Étiquette | |
1 | |
Rectangle |
ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155 | |
Acrylique, permanent | |
Rouleau | |
Transfert thermique | |
Imprimante d’étiquettes BMP™71 | |
Pas de texte |