missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMPR-II Antibody (1F12), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
230.00€ - 557.00€
Spécification
| Antigène | BMPR-II |
|---|---|
| Clone | 1F12 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18105578
|
Novus Biologicals
NBP2-37625 |
0.1 mL |
557.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18655985
|
Novus Biologicals
NBP2-37625-0.025ml |
0.025 mL |
230.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BMPR-II Monoclonal specifically detects BMPR-II in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| BMPR-II | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey | |
| BMP type II receptor, BMP type-2 receptor, BMPR-2, BMPR3, BMPR-IIprimary pulmonary hypertension 1, Bone morphogenetic protein receptor type II, bone morphogenetic protein receptor type-2, bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase), BRK-3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FLJ41585, FLJ76945, PPH1BMR2, T-ALK, type II activin receptor-like kinase, type II receptor for bone morphogenetic protein-4 | |
| BMPR2 | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
| 1F12 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 659 | |
| Purified recombinant fragment of human BMPR2 expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 115 kDa |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit