missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMPR-II Antibody (MM0060-9A10), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18438931 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18438931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18438931 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP212064APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BMPR-II Monoclonal antibody specifically detects BMPR-II in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BMPR-II
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MM0060-9A10
Conjugué APC
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène BMP type II receptor, BMP type-2 receptor, BMPR-2, BMPR3, BMPR-IIprimary pulmonary hypertension 1, Bone morphogenetic protein receptor type II, bone morphogenetic protein receptor type-2, bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase), BRK-3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FLJ41585, FLJ76945, PPH1BMR2, T-ALK, type II activin receptor-like kinase, type II receptor for bone morphogenetic protein-4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant BMPR-II (extracellular domain)
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 659
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.