missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMPR-II Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 500.00€
Spécification
| Antigène | BMPR-II |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18405761
|
Novus Biologicals
NBP1-88572-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18222808
|
Novus Biologicals
NBP1-88572 |
0.1 mL |
500.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BMPR-II Polyclonal specifically detects BMPR-II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| BMPR-II | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| BMP type II receptor, BMP type-2 receptor, BMPR-2, BMPR3, BMPR-IIprimary pulmonary hypertension 1, Bone morphogenetic protein receptor type II, bone morphogenetic protein receptor type-2, bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase), BRK-3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FLJ41585, FLJ76945, PPH1BMR2, T-ALK, type II activin receptor-like kinase, type II receptor for bone morphogenetic protein-4 | |
| BMPR2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 659 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PYQQDLGIGESRISHENGTILCSKGSTCYGLWEKSKGDINLVKQGCWSHIGDPQECHYEECVVTTTPPSIQNGTYRFCCCSTDLCNVNFTENFPPPDTTPLSPPHSF | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit