missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BNP Mouse anti-Human, Clone: NPPB/4493, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 499.00€
Spécification
| Antigène | BNP |
|---|---|
| Clone | NPPB/4493 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18327355
|
Novus Biologicals
NBP3-13984-20UG |
20 μg |
251.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18322605
|
Novus Biologicals
NBP3-13984-100UG |
100 μg |
499.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein ArraySpécification
| BNP | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein | |
| Recombinant fragment of human BNP (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P16860) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| NPPB/4493 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P16860 | |
| 4879 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit