Learn More
BOB1 Antibody (BOB1/7468), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€ - 494.00€
Spécification
| Antigène | BOB1 |
|---|---|
| Clone | BOB1/7468 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18646324
|
Novus Biologicals
NBP3-20301-100ug |
100 μg |
494.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18632504
|
Novus Biologicals
NBP3-20301-20ug |
20 μg |
249.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| BOB1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Immunology | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5450 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| BOB1/7468 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1 | |
| Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |