Learn More
Solution étalon DBO, WTW™
Click to view available options
Quantité:
10 L
Description
Pour quelques paramètres tels que le nitrite, qui sont soumis à une conversion rapide, les étalons de contrôle fraîchement préparés des solutions mères par rapport aux contrôles étalons multi-paramètres sont obligatoires. Les solutions mères sont également plus rentables que les CombiChecks™ déjà confectionnés. Avec les solutions mères, la dilution correcte doit être auto-calculée et effectuée. L’utilisation d’étalons est prise en charge par les fonctions AQA dans les photomètres Photolab™.
- Chlore libre
- Chlore lié
- Aldéhyde formique
- Hydrazine
- Peroxyde d'hydrogène à
- Sulfure d’hydrogène
- Phénol
- Silicium
- Sulfure
- Sulfite
- Surfactants anioniques
Spécification
Concentration | 210mg/L |
Quantité | 10 L |